Wichtige Dokumente
E4143
(−)-Epigallokatechingallat
≥95%
Synonym(e):
(−)-cis-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol 3-gallat, (−)-cis-3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxy-Flavan-3-Gallat, EGCG
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Löslichkeit
H2O: ≥5 mg/mL, clear
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](Oc2c1)c4cc(O)c(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21-/m1/s1
InChIKey
WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- als Anti-Tumor-Wirkstoff für die metastatische TRAMP-Prostatazelllinie von Mäusen mittels Zellproliferations-Assay, Apoptosedetektion und modifiziertem Boyden-Kammer-Assay
- zur Induktion von Zelltod in akuter myeloischer Leukämie durch einen Zelltod-assoziierten Proteinkinase-2-Weg, der mittels Zelllebensfähigkeit, Zellzyklus und Apoptose-Assay analysiert werden kann
- als Hemmer der Osteoklastendifferenzierung der Preosteoklasten-Zelllinie RAW264.7 der Maus
- zur Förderung der myogenen Differenzierung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable