Wichtige Dokumente
441252
D-Pinitol
95%
Synonym(e):
3-O-Methyl-D-chiro-inosit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D 60.0 to 70.0°, c = 1% in H2O
mp (Schmelzpunkt)
179-185 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
SMILES String
CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5-,6+,7+/m0/s1
InChIKey
DSCFFEYYQKSRSV-KLJZZCKASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?