Merck
854151
Supelco
Headspace-Fläschchen, flache Oberkante, flacher Boden
volume 10 mL, clear glass vial (flat top), flat bottom, O.D. × H × I.D. 20 mm × 54.5 mm × 12.5 mm, for Varian
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
clear glass vial (flat top)
flat bottom
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
flat top
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
20 mm × 54.5 mm × 12.5 mm
Volumen
10 mL
Fitting
thread for 20 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)