581374-U
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Synonym(e):
Ascentis RP18 HPLC Guard Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ascentis® C18 Supelguard Vorsäule, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm, pkg of 2 ea
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 2 ea
Kennzeichnungsgrad
25% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
2 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Verunreinigungen
5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
operating pH range
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Fußnote
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)