Merck
710490
Sigma-Aldrich
Bis(Isopropylcyclopentadienyl)mangan
97%
Synonym(e):
1,1′-Bis(1-methylethyl) manganocene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H22Mn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: manganese
reagent type: catalyst
Dichte
1.090 g/cm3 at 25 °C
SMILES String
[Mn].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.Mn/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h2*3-7H,1-2H3;
InChIKey
CRDYYRDPRXAYHD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)