Wichtige Dokumente
361860
Deuterium
99.8 atom % D
Synonym(e):
D2
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
0.07 (vs air)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99.8 atom % D
Assay
99.995% (CP)
Form
gas (compressed)
bp
-249.5 °C (lit.)
Dichte
0.169 g/mL at -250.9 °C (liq)(lit.)
0.165 g/L at 25 °C (gas)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[2H][2H]
InChI
1S/H2/h1H/i1+1D
InChIKey
UFHFLCQGNIYNRP-VVKOMZTBSA-N
Verpackung
Empfohlene Produkte
PTFE-Dichtungsringe für GCA-Eingang 180 Z146994
PTFE-Dichtungsringe für CGA-Eingang 110 Z146986
Regulierungsbehörde
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
<-238.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< -150 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)