Merck
745111
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethyl-ethyl-sulfid-Silica
≥45 μm particle size (95%)
Synonym(e):
PhosphonicS SEM26
About This Item
UNSPSC-Code:
12352309
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Kennzeichnungsgrad
0.7-1.3 mmol/g loading
Partikelgröße
≥45 μm (95%)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2-Mercaptoethyl ethyl sulfide Silica is a mercaptoalkyl functionalized silica with metal scavenging ability.
Anwendung
Metallscavenger auf Siliciumdioxid-Träger:
Fe(III), Ni(0), Cu(II), Ru(III), Rh(I), Rh(III), Pd(0), Pd(II), Ag(I), Cd(II), Sn(II), Os, Ir(I), Ir(III), Pt(II), Au(I), Au(III), Hg(II), Pb(II)
Hinweis zur Analyse
Schwefel: nachgewiesen
Rechtliche Hinweise
Verkauf in Zusammenarbeit mit PhosphonicS Ltd., nur für Forschungszwecke.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)