21150AST
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Stand-Alone (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2 to 4.6 mm I.D.)
Synonym(e):
Guard Cartridge System
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Supelguard Vorsäulenhalter, Stand-Alone (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2 to 4.6 mm I.D.)
Materialien
stainless steel holder
Qualitätsniveau
Beschreibung
swivel design
Verpackung
pkg of 1 ea
Fitting
10-32 female (Valco compatible)
Kompatibilität
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2 to 4.6 mm I.D.)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)