Wichtige Dokumente
5027-U
ASSET® EZ4 Luftkeimsammler
pkg of 10 ea
Synonym(e):
ASSET® EZ4-NCO Luftkeimsammler
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
ASSET®
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 10 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Matrix
DBA-impregnated glass fiber filter
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for sampling isocyanates
for use with LC-MS or LC-MS/MS
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Standard
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?