Merck
CRM40606
Supelco
IPDI-DBA-d9 Oligomers Standard
certified reference material, in methanol (varied conc.), ampule of 1 mL
Synonym(e):
Isophorone diisocyanate dibutylamine-d9 oligomers standard
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
77101502
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
in methanol (varied conc.)
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Analyt
Beschreibung
    IPDI-Monomer-di-n-butylamine-d9 (Isomer 1)
    IPDI-Monomer-di-n-butylamine-d9 (Isomer 2)
    IPDI-Isocyanurate-di-n-butylamine-d9 (Oligomers)
Probenahme
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
48.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.4 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)