Geräte & Röhrchen für die Luftprobennahme
Ein Luftmonitoring wird durchgeführt, um die Konzentration von Schadstoffen in der Umgebungsluft, in der Innenraumluft und am Arbeitsplatz zu bestimmen. Wir bieten Workflow-Lösungen für Lösungsmittel-Desorption, thermische Desorption und Gesamtluftprobennahme einschließlich aktiver, passiver und Gesamtluftsammler an. Unser Luftprobennahmemedium ist so konzipiert, dass es den Probennahme- und Analysekriterien gemäß den Methoden des National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), der Occupational Safety and Health Administration (OSHA), der United States Environmental Protection Agency (USEPA) und der American Society for Testing and Materials (ASTM) sowie anderen regionalen Methoden entspricht.
Vorgestellte Produkte anzeigen:
Zugehörige Produktinformationen
ORBO™- Lösungsmitteldesorptionsröhrchen für die aktive Luftprobennahme.
ORBO™-Sorptionsröhrchen enthalten zwei durch Glaswolle oder Schaumstoff getrennte Adsorbentienbetten und bieten reproduzierbare Wiederfindungen und geringe Standardabweichungen. Wir liefern eine breite Palette hochwertiger und spezieller Adsorbentien. Hierzu gehören graphitierter Industrieruß (GCB) Carbopack™/ Carbotrap®, Carboxen®, Carbosieve®, Kohlenstoffmolekularsiebe (CMS), poröse Polymeradsorbentien XAD und Tenax, Kohle, Petroleum-Aktivkohle, Kieselgel und Florisil.
Carbonyl-Probennahme mit LpDNPH-Kartuschen
LpDNPH-Kartuschen werden zum Abfangen von Carbonylen auf einem hochreinen, mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin beschichteten Kieselgel-Adsorbens eingesetzt. Unsere LpDNPH-Kartuschen sind für Umgebungs-, Innenraum- und Industriehygieneatmosphären vorgesehen und erfüllen die Anforderungen von NIOSH 2016, ASTM D5197, US EPA 100, IP-6A und TO-11A.
Thermische Desorptionsröhrchen für die aktive Luftprobennahme
Unsere Adsorptionsröhrchen bieten eine hervorragende Leistung beim Abfangen und thermischen Desorbieren flüchtiger organischer Verbindungen in der Luft. Wir verfügen über ein breites Sortiment an vorgepackten Probennahmeröhrchen aus Edelstahl und mit Glasfritten, die vollständig kompatibel mit PerkinElmer, Markes (MI™), Gerstel®, Shimadzu™, OI Analytical®, Tekmar® und Dynatherm™-Thermodesorptionsröhrchen sind. Wir bieten auch leere Thermodesorptionsröhrchen aus Edelstahl und Glas in verschiedenen Abmessungen an, die über einen Fließrichtungspfeil für die Probennahme, einen Barcode und eine eindeutige Identifikationsnummer für Luftprobennahmen und thermische Extraktionsanalysen verfügen, und die Erstellung von kundenspezifischen Röhrchen ermöglichen.
ASSET™ EZ4-Probennehmer für Isocyanate
Die Trockensammler der Reihe ASSET™ EZ4 für Isocyanate sind einfach zu bedienen und bieten ultimative Empfindlichkeit für die Sammlung & Messung von Dampfphasen- und Aerosol-Isocyanaten. Der ASSET™ EZ4-NCO-Trockensammler erfasst das gesamte Spektrum an Isocyanatmonomeren und -oligomeren, während der ASSET™ EZ-ICA-Sammler für die Erfassung von Isocyansäure (ICA) und Methylisocyanat (MIC) in niedrigen Konzentrationen ausgelegt ist.
Beschichtete Filter für die aktive Luftprobennahme
Wir bieten innovative beschichtete Trockenfilter, wie z. B. unsere ASSET® EZ4-Luftprobennahmegeräte für die Probennahme von Isocyanaten in der Luft sowie ausgewählte beschichtete Filter für den Einsatz in Kassetten und zur Probennahme von Partikeln und Aerosolen an. Unsere Filter, Kassetten und Zubehörteile, die in zahlreichen OSHA- und NIOSH-Methoden in den Vereinigten Staaten zitiert werden, sind allgemein für ihre Qualität und Zuverlässigkeit anerkannt.
DSD-DNPH-Diffusionssammler zur passiven Luftprobennahme
Der DSD-DNPH-Sammler ist ein Komplettgerät für die Probennahme und Elution, das zur Messung von Aldehyden und Ketonen in der Luft eingesetzt wird. Unser Produkt wird in OSHA 1007 empfohlen: Methode zur Bestimmung von Aldehyden.
radiello® Passivsammler
Der radiello® Sammler bietet ein radiales, passives Probennahmedesign eingesetzt, das höhere Probennahmeraten, eine höhere Kapazität und eine verbesserte Robustheit gegenüber Wind, Temperatur und Feuchtigkeit ermöglicht. Mit mehr als 10 Kartuschen-Adsorbentien, entweder als reine Adsorbentien oder chemisch beschichtete Träger, und vier verschiedenen Diffusionskörpern kann der radiello®-Passivsammler zur Probennahme hunderter verschiedener gasförmiger Verbindungen unter einer Vielzahl von Bedingungen eingesetzt werden. Das radiello®-System eignet sich für die Probennahme von VOC, Aldehyden, BTEX, Phenolen, Ammoniak (NH3), Ozon (O3), 1,3-Butadien, Isopren, Stickstoff- und Schwefeldioxiden (NO2 und SO2), Anästhesiegasen, Dämpfen, Schwefelwasserstoff (H2S), Salz- und Flusssäure (HCl und HF).
Produkte für die Gesamtluftprobennahme
Bei der Gesamtluftprobennahme wird die Luft in ein Gefäß gesaugt, sodass die Zielverbindungen direkt aus dem Gefäß rückgewonnen werden können. Tedlar®-Gasentnahmebeutel sind sowohl mit Push/Pull-Sperrventilen (PLV) als auch mit Schraubkappenventilen (SCV) erhältlich. Die Gasprobennahmebeutel Supel™ Inert Multi-Layer Foil mit Thermogreen® LB-2-Septen bieten eine zusätzliche Abdichtung zum Schutz der Probenintegrität. Als Alternative zu Tedlar®-Beuteln bieten wir auch im Ofen geglühte Probennahmeröhrchen (Bulbs) aus Glas an.
Luftprobennahmepumpen
Zu unserem Sortiment gehören Probennahmepumpen für die Luftprobennahme –Vakuumpumpen für die Gesamtluftprobennahme, der Luftkeimsammler PAS-500 Micro und die Luftprobennahmepumpe Zefon® Escort Elf zusammen mit Blasendurchflussmessern und Durchflusskalibrierungsgeräten.
Zubehör für das Luftmonitoring
Ein Adsorbent Tube Injector System (ATIS) ist ein Probenvorbereitungsgerät für Thermo- und Lösungsmittel-Desorptionsröhrchen. ATIS nutzt das Prinzip der Entspannungsverdampfung (Flash-Verdampfung), um die Probe und die Kalibrierstandards auf Adsorptionsröhrchen zum Analysensystem zu transportieren.