Merck
27217
Supelco
Fläschchen, Schraubkappe, mit Silan behandelt
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, thread for 13-425
Synonym(e):
100 Stück SILANISIERTES 4ML BRAUNGLASGEFÄß, 15X45
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
amber glass vial
Beschreibung
silanized
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
deactivation Silanized
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
15 mm × 45 mm × 8 mm
Volumen
4 mL
Fitting
thread for 13-425
Allgemeine Beschreibung
Deckel nicht enthalten.
Anwendung
Vials has been used to collect pheromone samples for analysis under GC-MS.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ein patentiertes Silanisierungsverfahren schirmt aktive Silanolgruppen auf unbehandelten Glasoberflächen ab.
  • Verbesserte Wiederfindung bei polaren Verbindungen im Submikrogrammbereich.
  • Sie sparen Zeit und Geld.
Um ein Angebot über die Silanisierung weitere Glasgefäße zu erhalten, bitten wir Sie, sich an unseren Technischen Service zu wenden.
Eignung
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Male-produced aggregation pheromone of the cerambycid beetle Neoclytus mucronatus mucronatus.
Lacey, Emerson S., et al.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 122.2, 171-179 (2007)
Hugo M Oliveira et al.
Ultrasonics sonochemistry, 49, 128-136 (2018-08-14)
The present report studied the role of ultrasound (US) energy in the amyloglucosidase-based starch hydrolysis using two complementary approaches: (i) in the activity of six commercially-available amyloglucosidases (using soluble starch as substrate), and (ii) in the hydrolysis of four pure