Merck
27134
Supelco
Probenfläschchen mit Schraubverschluss, mit grüner Thermoset-Kappe, PTFE-beschichtet, vorgefertigt, 100er Packung
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
Synonym(e):
100/PK 2ML KLARGLAS, SCHRAUBGEWINDE, GESCHLOSSENER DECKEL MIT PTFE-LINER
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial (standard opening - 4.6 mm)
green melamine resin cap (solid-top)
Leistungsmerkmale
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 8-425
Allgemeine Beschreibung
Fläschchen (2 mL Volumen, transparentes Glasfläschchen mit 4,6-mm-Standardöffnung, Außendurchmesser × Höhe x Innendurchmesser 12 mm x 32 mm x 4,6 mm, Gewinde 8-425) eignen sich prinzipiell zur Injektion von Proben aus einem Autosampler. Die Autosampler-Nadel durchsticht bei der Injektion den Stopfen und entnimmt die erforderlichen Probenaliquote aus den Fläschchen.
Probenfläschchen mit Schraubverschluss, mit grüner Thermoset-Kappe, PTFE-beschichtet, vorgefertigt, 100er Packung, werden im Naphthalin-Biosensor-Assay eingesetzt, um den Naphthalingehalt in Gas und wässrigen Phasen mittels eines Pseudomonas putida-Biosensors zu bestimmen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Measurement of Biologically Available Naphthalene in Gas and Aqueous Phases by Use of a Pseudomonas putida Biosensor.
Werlen C, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 70(1), 43-51 (2004)