27120-U
Screw cap, polypropylene, with open center
black phenolic cap, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black phenolic cap
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
149 °C temp. limit
Durchm. × H
15 mm × 10 mm
Lochdurchm.
8.5 mm
Fitting
thread for 13-425
Kompatibilität
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)