Merck
27141
Supelco
Schraubdeckel, fester Deckel mit PTFE-Liner, 100 Stk.
solid green melamine resin cap, F217/PTFE liner, for use with 4 mL vial with 13-425 thread
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
F217/PTFE liner
solid green melamine resin cap
Leistungsmerkmale
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
49 °C temp. limit
Fitting
thread for 13-425
Kompatibilität
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Allgemeine Beschreibung
Grüne Thermoset-Kunststoffkappen mit F-217-PTFE-Liner sind bekannt dafür, das breiteste Spektrum chemischer Kompatibilität zu bieten und die beste Temperaturtoleranz unter den Kunststoffverschlüssen zu besitzen. Die Farbe Grün dient zur bequemen Identifizierung des PTFE-Linersystems. Hinterschäumte F-217-PTFE-Liner sind bei Raumtemperatur beständig gegenüber Angriffen von praktisch allen Chemikalien; sie sind widerstandsfähig gegen Gerüche und Stöße und bieten einen dichten Verschluss mit geringer Feuchtigkeitsdurchdringungsrate. F-217 besitzt einen Schaumkern mit niedriger Dichte zwischen zwei Festschichten LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte). Anwendungsgebiete dieser F-217/PTFE-ausgekleideten Kappen sind unter anderem analytische Laborproben, hochreine Chemikalien, stark saure Lösungsmittel, Umweltproben, Arzneimittel und diagnostische Reagenzien.
Anwendung
Amber vials fitted with PTFE-lined screw caps may be used to store soil sample extracts at -20 °C under nitrogen, in an experimental study demonstrating usage of lignin-degrading fungi for bioaugmentation, as a viable solid-phase treatment option, for the remediation of pentachlorophenol (PCP) contaminated-soils.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Solid-phase treatment of a pentachlorophenol-contaminated soil using lignin-degrading fungi.
Lamar RT
Environmental Science & Technology, 27 (12), 2566-2571 (1993)