Merck
27114
Supelco
Fläschchen, Schraubkappe, mit Silan behandelt
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
Materialien
clear glass vial
Beschreibung
silanized
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
deactivation Silanized
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
15 mm × 45 mm × 8 mm
Volumen
4 mL
Fitting
thread for 13-425
Allgemeine Beschreibung
Deckel nicht enthalten.
Anwendung
It has been used to collect pheromone samples from adult male beetle Neoclytus mucronatus mucronatus, for analysis under GC-MS.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ein patentiertes Silanisierungsverfahren schirmt aktive Silanolgruppen auf unbehandelten Glasoberflächen ab.
  • Verbesserte Wiederfindung bei polaren Verbindungen im Submikrogrammbereich.
  • Sie sparen Zeit und Geld.
Um ein Angebot über die Silanisierung weitere Glasgefäße zu erhalten, bitten wir Sie, sich an unseren Technischen Service zu wenden.
Eignung
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yunfan Zou et al.
Environmental entomology, 45(1), 216-222 (2015-10-30)
The invasive Asian cerambycid beetle Callidiellum rufipenne (Motschulsky), informally known as the Japanese cedar longhorned beetle, was first detected in North America in North Carolina in 1997. The beetle has since been detected in neighboring states and is expected to
Male-produced aggregation pheromone of the cerambycid beetle Neoclytus mucronatus mucronatus.
Lacey, Emerson S., et al.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 122.2, 171-179 (2007)