27133
Deckeldichtung, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 9 mm × 0.010 in., for use with 2 mL vial, standard opening, pkg of 100 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE liner
white PTFE
Beschreibung
Oversized for better sealing ability.
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchm. × Dicke
9 mm × 0.010 in.
Kompatibilität
for use with 2 mL vial, standard opening
for use with 2 mL vial - standard opening
Verwandte Kategorien
Anwendung
It may be used for Erlenmeyer flasks for COD determination.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A Modified sealed oven-UV method of COD determination.
Eisei-kagaku, 40.4, 338-343 (1994)