Wichtige Dokumente
Z4775
Zebularine
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
1-(β-D-Ribofuranosyl)-1,2-dihydropyrimidin-2-one, 2-Pyrimidone-1-β-D-riboside
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: 16 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC=NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O5/c12-4-5-6(13)7(14)8(16-5)11-3-1-2-10-9(11)15/h1-3,5-8,12-14H,4H2/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChIKey
RPQZTTQVRYEKCR-WCTZXXKLSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)