Wichtige Dokumente
H1753
Hydralazin -hydrochlorid
Synonym(e):
1-Hydrazinophthalazin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
273 °C
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
SMILES String
Cl[H].N\N=C1/N=NC=C2C=CC=CC12
InChI
1S/C8H8N4.ClH/c9-11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-12-8;/h1-5,7H,9H2;1H/b11-8-;
InChIKey
SECXUXOCDLQOBI-MKFZHGHUSA-N
Angaben zum Gen
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Anwendung
- as a vasodilator to study its effects on hypertension in T-cell frequencies in juvenile rats
- as a semicarbazide-sensitive amine oxidase (SSAO) inhibitor to study its effects on myocardial ischemia-reperfusion (I/R) injury
- as a vasodilator to study its effects on insulin secretion and glucose tolerance
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?