Merck
X3375
Sigma-Aldrich
Xylit
≥99% (GC)
Synonym(e):
Xylit
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2[CH(OH)]3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
Beilstein:
1720523
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
crystalline
crystals or chunks
powder
Süße
1 × sucrose
Farbe
colorless
mp (Schmelzpunkt)
94-97 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 642g/l at 25 °C (77 °F )
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
InChIKey
HEBKCHPVOIAQTA-SCDXWVJYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Xylit ist ein natürlich vorkommender Zuckeralkohol mit fünf Kohlenstoffatomen und ist genauso süß wie Saccharose. Xylit wird für die Zubereitung von Süßwaren, Kaugummi, Zahnpasta und Mundwasser verwendet. Xylit ist ein niedrigenergetischer Süßstoff mit einem insulinunabhängigen Stoffwechsel, so dass er eine vielversprechende Zuckeralternative für Diabetespatienten darstellt. Xylit ist ein natürlicher Wirkstoff gegen Karies, der zur Behandlung von Zahnkaries eingesetzt wird, da er von den kariogenen Bakterien nicht verwertet werden kann und somit einen Hungereffekt auf sie ausübt. Xylit beugt Otitis und Infektionen der oberen Atemwege vor. Kommerziell wird Xylitol mit Hilfe von Mikroorganismen wie Bakterien, Pilzen und Hefen durch Fermentation hergestellt.
Anwendung
Xylit wurde für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • als Standard für die HPLC (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie)
  • zur Analyse der antibakteriellen Aktivität auf oralen Biofilmen
  • für thermodynamische Daten und Dichtemessungen
Biochem./physiol. Wirkung
Ein aus einem Zuckeralkohol bestehender, von Menschen wahrnehmbarer Süßstoff. Hergestellt durch die Fermentation von Hemicellulosehydrolysat.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Zuckeralkoholen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Synergistic effect of xylitol and ursolic acid combination on oral biofilms
Zou Y, et al.
Restorative dentistry & endodontics, 39(4), 288-295 (2014)
Apparent molar volumes and apparent molar heat capacities of aqueous adonitol, dulcitol, glycerol, meso-erythritol, myo-inositol, D-sorbitol, and xylitol at temperatures from (278.15 to 368.15) K and at the pressure 0.35 MPa
Blodgett MB, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 39(4), 627-644 (2007)
Culture parameters affecting xylitol production by Debaryomyces hansenii immobilized in alginate beads
Perez-Bibbins B, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 48(3), 387-397 (2013)
Molecular strategies for enhancing microbial production of xylitol
Pal S, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 51(7), 809-819 (2016)
Eun Joong Oh et al.
Metabolic engineering, 15, 226-234 (2012-10-30)
As Saccharomyces cerevisiae cannot utilize xylose as a carbon source, expression of XYL1 coding for xylose reductase (XR) from Scheffersomyces (Pichia) stipitis enabled production of xylitol from xylose with a high yield. However, insufficient supply of NAD(P)H for XR and