Wichtige Dokumente
W507930
Xylit
Synonym(e):
Xylit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
94-97 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
InChIKey
HEBKCHPVOIAQTA-SCDXWVJYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?