Wichtige Dokumente
T6763
Trypsin Acetylated from bovine pancreas
Type V-S, ≥8,500 BAEE units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
Acetyltrypsin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine pancreas
Qualitätsniveau
Typ
Type V-S
Form
powder
Spezifische Aktivität
≥8,500 BAEE units/mg protein (biuret)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
cow ... TRYP8(282603)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Inhibitor
Substrat
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves