Wichtige Dokumente
M6159
α2-Macroglobulin aus Humanplasma
BioUltra, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
α2-M
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human plasma
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
~720 kDa (four glycoprotein subunits)
Zusammensetzung
Protein, 15-30% biuret
Methode(n)
inhibition assay: suitable
Löslichkeit
water: soluble 10 mg protein/mL, clear, colorless
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... A2M(2)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable