T6258
Triosephosphate Isomerase from rabbit muscle
Type X, lyophilized powder, ≥3,500 units/mg protein
Synonym(e):
D-Glyceraldehyde-3-phosphate ketol-isomerase, TPI
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
Type X
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥3,500 units/mg protein
Mol-Gew.
calculated mol wt 53.2 kDa
Zusammensetzung
Protein, 60-90% biuret
Fremdaktivität
pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, 3-phosphoglyceric phosphokinase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase, aldolase and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable