G6019
Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase from human erythrocytes
lyophilized powder, 50-150 units/mg protein
Synonym(e):
D-Glyceraldehyde 3-phosphate:NAD+ oxidoreductase (phosphorylating), GAPDH
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
50-150 units/mg protein
Zusammensetzung
Protein, 40-70% biuret
UniProt-Hinterlegungsnummer
Fremdaktivität
3-Phosphoglyceric phosphokinase ≤2%
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GAPDH(2597)
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Inhibitor
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable