Wichtige Dokumente
SML1767
Sparstolonin B
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4,10-Dihydroxy-3H-pyrano[3,4,5-kl]xanthen-3-one, Sparstolenin B, SsnB
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C=C1)=CC2=C1OC3=C4C(C(OC=C42)=O)=C(O)C=C3
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable