Wichtige Dokumente
506350
Sigma-Aldrich
Pam₃Cys-Ser-(Lys)₄, Hydrochlorid
≥90% (HPLC), lyophilized solid, TLR1/TLR2 agonist, Calbiochem®
Synonym(e):
Pam₃Cys-Ser-(Lys)₄, Hydrochlorid, (S)-[2,3-Bis(palmitoyloxy)-(2-RS)-propyl]-N-palmitoyl-(R)-Cys-(S)-Ser-(S)-Lys₄-OH, 3HCl, P₃CSK₄, 3HCl, Pam₃Cys-SK₄, 3HCl, Pam3CSK4, TLR1/TLR2-Agonist I
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C81H156N10O13S · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1619.61
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
product name
Pam₃Cys-Ser-(Lys)₄, Hydrochlorid,
Assay
≥90% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Löslichkeit
water: 2 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C81H156N10O13S/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-55-73(93)86-72(65-105-64-66(104-75(95)57-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)63-103-74(94)56-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)80(100)91-71(62-92)79(99)89-68(52-44-48-59-83)77(97)87-67(51-43-47-58-82)76(96)88-69(53-45-49-60-84)78(98)90-70(81(101)102)54-46-50-61-85/h66-72,92H,4-65,82-85H2,1-3H3,(H,86,93)(H,87,97)(H,88,96)(H,89,99)(H,90,98)(H,91,100)(H,101,102)/t66?,67-,68-,69-,70-,71-,72-/m0/s1
InChIKey
OEDPHAKKZGDBEV-GFPBKZJXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pam3CSK4 ist ein selektiver Toll-like-Rezeptor-1/2-(TLR1/2-)Agonist, der bei der Untersuchung der TLR1/2-Funktion verwendet wird. Es handelt sich dabei um ein synthetisches Lipopeptid für TLR1/2, das den acylierten Aminoterminus von bakteriellen Lipopeptiden nachahmt. Mit seinen drei Lipidketten erleichtert Pam3CSK4 die Rezeptor-Heterodimerisierung. Die beiden Ester-gebundenen Lipidketten werden in eine Tasche in TLR2 eingeführt, während die amidgebundene Lipidkette in einen hydrophoben Kanal in TLR1 eingeführt wird. Im Kontext der humanen Uveitis, Endophthalmitis und experimentellen Uveitis-Modellen löst Pam3CSK4 die Expression und Sezernierung verschiedener Zytokine und Chemokine in intraokularen Flüssigkeiten und/oder Geweben aus. Ein zellpermeables, wasserlösliches, synthetisches, kationisches Lipohexapeptid-Analog des immunologisch aktiven N-terminalen Teils von bakteriellem Lipoprotein, das Monozyten und Makrophagen potent aktiviert. Induziert die Freisetzung von IL-1, IL-6, TNF-α, Superoxid und NO. Fördert die Translokation von NF-κB und verstärkt die Proteinphosphorylierung von Tyrosin sowie die Aktivierung von ERK1/2 und MEK1/2.
Anwendung
Pam₃Cys-Ser-(Lys)₄, Hydrochlorid wurde verwendet, um MODE-K-Zellen zu stimulieren, um seine Wirkung auf die epitheliale Expression von Neuropilin-1-(NRP1-)Protein zu untersuchen. Es wurde als Ligand des Toll-like-Rezeptors 2 (TLR2) verwendet, um TLR2-Funktionen zu untersuchen.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen der Lösungen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Barrenschee, M., et al. 2010. PLoS One.5, e13889.
Zahringer, U., et al. 2008. Immunology.213, 205.
Toshchakov, V., et al. 2002. Nat. Immunol.3, 392.
Muller, M.R., et al. 2001. Immunology103, 49.
Vergne, I., and Cezanne, L. 1999. Eur. J. Biochem.264, 369.
Diaz-Guerra, M.J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 30114.
Offermanns, S., et al. 1992. Biochem. J.282, 551.
Seifert, R., et al. 1990. Biochem. J.267, 795.
Hoffmann, P., et al. 1989. Biol. Chem. Hoppe. Seyler.370, 575.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dan-Ning Hu et al.
Experimental eye research, 239, 109749-109749 (2023-12-20)
Pam3CSK4 activates Toll-like receptors 2 and 1 (TLR1/2), which recognize mainly molecules from gram-positive pathogens. The effect of Pam3CSK4 on various cytokine and chemokine expression in cultured human uveal melanocytes (UM) has not been studied systematically. The purpose of this
Shikha Nayar et al.
Nature, 593(7858), 275-281 (2021-04-01)
Crohn's disease is a chronic inflammatory intestinal disease that is frequently accompanied by aberrant healing and stricturing complications. Crosstalk between activated myeloid and stromal cells is critical in the pathogenicity of Crohn's disease1,2, and increases in intravasating monocytes are correlated
Wenjie Zhu et al.
bioRxiv : the preprint server for biology (2024-05-07)
The ocular surface is a mucosal barrier tissue colonized by commensal microbes, which tune local immunity by eliciting IL-17 from conjunctival γδ T cells to prevent pathogenic infection. The commensal Corynebacterium mastitidis (C. mast) elicits protective IL-17 responses from conjunctival
Irina Balan et al.
Translational psychiatry, 11(1), 145-145 (2021-02-28)
We have shown that endogenous neurosteroids, including pregnenolone and 3α,5α-THP inhibit toll-like receptor 4 (TLR4) signal activation in mouse macrophages and the brain of alcohol-preferring (P) rat, which exhibits innate TLR4 signal activation. The current studies were designed to examine
Arpan Acharya et al.
Journal of virology (2020-12-18)
HIV persists in cellular reservoirs despite effective combined antiretroviral therapy (cART) and there is viremia flare up upon therapy interruption. Opioids modulate the immune system and suppress antiviral gene responses, which significantly impact people living with HIV (PLWH). However, the