Alle Fotos(1)
Key Documents
238470
Millipore
Cremophor® EL
Synonym(e):
Castor oil polyoxyethylene ether, Ethoxylated castor oil, PEG-35 castor oil, Polyoxyl 35 castor oil, polyoxyl 35 castor oil
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.21
Form
liquid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
clear pale yellow
CMC
~0.02%
Löslichkeit
ethanol: soluble
water: soluble, clear (at higher temperatures the solution will be come turbid)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C4H7Cl2NO2/c5-1-3(2-6)9-4(7)8/h3H,1-2H2,(H2,7,8)
InChIKey
JMNCUXPHXKHBPY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1 Satz = 5 X 25 GM
Ein Gemisch aus polyoxyethylierten Triglyceriden, gewonnen durch Reaktion von Rizinusöl mit Ethylenoxid in einem Molarverhältnis von 1 : 35, das als nichtionisches Tensid und Formulierungsträger (perorale und intravenöse Verabreichung) für schlecht wasserlösliche pharmakologische Wirkstoffe fungiert.
HLB-Wert ~ 12 - 14.
Anwendung
  • Proteomic responses of carotenoid and retinol administration to Mongolian gerbils: In dieser Forschungsarbeit werden die proteomischen Reaktionen in mongolischen Wüstenrennmäusen untersucht, denen Carotinoide und Retinol verabreicht werden. Cremophor®-EL wird als Lösungshilfsmittel für diese Verbindungen verwendet, was seine Rolle in biochemischen Studien mit lipidlöslichen Substanzen unterstreicht (Bohn et al., 2018).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Gelderblom, H., et al. 2001. Eur. J. Cancer37, 1590.
Sparreboom, A., et al. 1996. Cancer Res.56, 2112.
Woodcock, D.M., et al. 1990. Cancer Res.50, 4199.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cremophor is a registered trademark of BASF SE
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
494.6 °F - Not applicable
Flammpunkt (°C)
257 °C - Not applicable