Wichtige Dokumente
SML1652
RGFP966
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2E)-N-(2-Amino-4-fluorophenyl)-3-[(2E)-1-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-propenamide, (E)-N-(2-amino-4-fluorophenyl)-3-(1-cinnamyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylamide, RGFP 966
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=CC(F)=CC=C1NC(/C=C/C(C=N2)=CN2C/C=C/C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C21H19FN4O/c22-18-9-10-20(19(23)13-18)25-21(27)11-8-17-14-24-26(15-17)12-4-7-16-5-2-1-3-6-16/h1-11,13-15H,12,23H2,(H,25,27)/b7-4+,11-8+
InChIKey
BLVQHYHDYFTPDV-VCABWLAWSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3