Wichtige Dokumente
557360
Sigma-Aldrich
Roscovitin
≥95% (HPLC), solid, Cdk inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Roscovitin, 2-(R)-(1-Ethyl-2-hydroxyethylamin)-6-benzylamin-9-isopropylpurin, Cdk7-Inhibitor I
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
Roscovitin, A potent, reversible, and selective inhibitor of Cdks that exhibits about 10-fold greater efficacy towards p34-cdk1 and p33-cdk2 and 20-fold greater efficacy towards p33-cdk5 relative to Olomoucine.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)NCc3ccccc3)N[C@@H](CO)CC)C(C)C
InChI
1S/C19H26N6O/c1-4-15(11-26)22-19-23-17(20-10-14-8-6-5-7-9-14)16-18(24-19)25(12-21-16)13(2)3/h5-9,12-13,15,26H,4,10-11H2,1-3H3,(H2,20,22,23,24)/t15-/m1/s1
InChIKey
BTIHMVBBUGXLCJ-OAHLLOKOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter, reversibler und selektiver Inhibitor von zyklinabhängigen Kinasen (Cdk) mit einer zehnmal stärkeren Wirkung gegen p34cdk1 und p33cdk2 und einer zwanzigmal stärkeren Wirkung gegen p33cdk5 im Vergleich zu Olomoucin (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-495620&;#124;[/islink]">;495620<;/A>;). Hemmt p34cdk1/Zyklin B (IC50 = 650 nM), p33cdk2/Zyklin A (IC50 = 700 nM), p33cdk2/Zyklin E (IC50 = 700 nM) und p33cdk5/p35 (IC50 = 200 nM), indem er um die ATP-bindende Domäne der Kinasen konkurriert. Weist eine reduzierte Sensitivität gegenüber verwandten Kinasen auf, einschließlich ERK1 und ERK2 (IC50 = jeweils 34 µ;M und 14 µ;M). Roscovitin hat auch bei einer Konzentraton von 100 µ;M keine maßgebliche Wirkung auf die Aktivität anderer Proteinkinasen, einschließlich p34cdk4/Zyklin D1 und p40cdk6/Zyklin D2. Im Vergleich zu Olomoucin zeigt Roscovitin eine erhöhte antimitotische Aktivität in den G1/S- und G2/M-Phasen des Zellzyklus. Eine 50-mM-Lösung (5 mg/282 µ;l) Roscovitin (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-557364&;#124;[/islink]">;557364<;/A>;) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Ein potenter, reversibler und selektiver Inhibitor von zyklinabhängigen Kinasen (Cdk). Zeigt eine stärkere hemmende Wirkung im Vergleich zu Olomoucin (Best.-Nr. 495620). Hemmt p34 cdc2/Zyklin B (IC50 = 0,65 µ;M), p33 cdk2/Zyklin A (IC50 = 0,70 µ;M), p33 cdk2/Zyklin E (IC50 = 0,70 µ;M) und p33 cdk5/p35 (IC50 = 0,20 µ;M), indem er um die ATP-bindende Domäne der Kinasen konkurriert. Weist sehr geringe Sensitivität gegenüber verwandten Kinasen auf, einschließlich erk1 und erk2 (IC50 = jeweils 34 µ;M und 14 µ;M). Roscovitin hat auch bei einer Konzentraton von 100 µ;M keine maßgebliche Wirkung auf die Aktivität anderer Proteinkinasen und im Vergleich zu Olomoucin zeigt Roscovitin eine erhöhte antimitotische Aktivität in den G1/S- und G2/M-Phasen des Zellzyklus.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
p34cdk1/Zyklin B
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 650 nM, 700 nM, 700 nM, 200 nM gegen jeweils p34cdk1/cyclin B, p33cdk2/cyclin A, p33cdk2/cyclin E, p33cdk5/p35
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). DMSO-Stammlösungen sind bei -20 °;C mindestens 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
De Azevedo, W.F., et al. 1997. Eur. J. Biochem.243, 518.
Meijer, L., et al. 1997. Eur. J. Biochem.243, 527.
Meijer, L., et al. 1996. Trends Cell Biol. 6, 393.
Rudolph, B., et al. 1996. EMBO J. 15, 3053.
Rechtliche Hinweise
Wird unter der Lizenz des US-Patents 6.316.456 verkauft.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Arzu Ulu et al.
Cellular signalling, 80, 109926-109926 (2021-01-20)
The Neuroepithelial transforming gene 1 (Net1) is a RhoA subfamily guanine nucleotide exchange factor that is overexpressed in a number of cancers and contributes to cancer cell motility and proliferation. Net1 also plays a Rho GTPase independent role in mitotic
A-Ching Chao et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1867(4), 118628-118628 (2019-12-31)
One neurotoxic mechanism of amyloid-beta peptide (Aβ), the major component of senile plaques in the brains of Alzheimer's disease (AD) patients, is to trigger cell cycle reentry in fully differentiated neurons. However, the detailed underlying mechanisms remain unclear. Using Aβ25-35-treated
Taichi Igarashi et al.
Nature communications, 14(1), 4991-4991 (2023-08-18)
Activation of the KRAS oncogene is a source of replication stress, but how this stress is generated and how it is tolerated by cancer cells remain poorly understood. Here we show that induction of KRASG12V expression in untransformed cells triggers
Christiana Kontaxi et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 43(11), 2002-2020 (2023-02-10)
Cyclin-dependent kinase-like 5 (CDKL5) deficiency disorder (CDD) is a severe early-onset epileptic encephalopathy resulting mainly from de novo mutations in the X-linked CDKL5 gene. To determine whether loss of presynaptic CDKL5 function contributes to CDD, we examined synaptic vesicle (SV)
Sandipan Ray et al.
Life science alliance, 2(6) (2019-12-04)
Determining the exact targets and mechanisms of action of drug molecules that modulate circadian rhythms is critical to develop novel compounds to treat clock-related disorders. Here, we have used phenotypic proteomic profiling (PPP) to systematically determine molecular targets of four