Wichtige Dokumente
S1542
Anti-Substance P antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonym(e):
Anti-SP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
human, pig, bovine, rat, cat, monkey
Methode(n)
dot blot: 1:20,000
radioimmunoassay: 1:5,000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TAC1(6863)
rat ... Tac1(24806)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable