Merck
R5125
Sigma-Aldrich
Ribonuklease A aus Rinderpankreas
Type III-A, ≥85% RNase A basis (SDS-PAGE), 85-140 Kunitz units/mg protein
Synonym(e):
Pankreatische Ribonuklease, RNAsea, RNase A, Ribonuclease I
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Biologische Quelle
bovine pancreas
Qualitätsniveau
Typ
Type III-A
Assay
≥85% RNase A basis (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
85-140 Kunitz units/mg protein
Mol-Gew.
~13,700
Methode(n)
cell based assay: suitable
Verunreinigungen
salt, essentially free
Eignung
suitable for molecular biology
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Fremdaktivität
protease, essentially free
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
RNase A, Ribonuklease A, ist eine Endoribonuklease, die Phosphodiester-Bindungen an RNA-Einzelsträngen nach Pyrimidin-Nukleotiden spaltet. Sie greift am 3′-Phosphatende an (z. B. wird die Sequenz pG-pG-pC-pA-pG gespalten und ergibt pG-pG-pCp und A-pG). Das Enzym hat bei einzelsträngiger RNA die höchste Aktivität. RNase A ist ein einkettiges Polypeptid mit 4 Disulfidbrücken. Im Gegensatz zur RNase B ist sie kein Glycoprotein. Ribonukleasen hydrolysieren die DNA nicht, da die DNA keine 2′-OH-Gruppen enthält, die für die Bildung zyklischer Zwischenprodukte von höchster Bedeutung sind. RNase A kann auch RNA aus Proteinproben hydrolysieren. RNase A kann durch Alkylierung des His12 und His119 gehemmt und durch Kalium- und Natriumsalze aktiviert werden. RNAse wird durch vorhandene Schwermetallionen gehemmt. RNase wird außerdem kompetitiv durch DNA gehemmt.
Anwendung
  • RNase A wird zur Entfernung von RNA aus DNA-Plasmidpräparationen, aus Präparationen von genomischer DNA und aus Proteinproben verwendet.
  • RNase A wird ferner in der RNA-Sequenzanalyse und in Schutzassays eingesetzt.
  • RNase A wurde als Hilfsmittel für das computerunterstützte Wirkstoffdesign verwendet.
  • RNase A unterstützt die Analyse von RNA-Sequenzen.
  • RNase A hydrolysiert in Proteinproben enthaltene RNA.
  • Die Aufreinigung von DNA wird durch Rnase A unterstützt.
Ribonuklease A wird zur Entfernung von RNA aus DNA-Plasmidpräparationen und Proteinproben verwendet. Ribonuklease A wird für RNase-Schutzassays, zum Entfernen unspezifisch gebundener RNA, zum Analysieren von RNA-Sequenzen, zur Hydrolyse von in Proteinproben enthaltener RNA und zur DNA-Aufreinigung verwendet. Ribonuklease A aus Rinderpankreas wird zudem in einer Studie zur Untersuchung der Nickel-abhängigen oxidativen Vernetzung eines Proteins verwendet. Ribonuklease A aus Rinderpankreas wird zudem in einer Studie zur Untersuchung der Gleichgewichtskonstanten für die unspezifische Bindung von Proteinen an DNA verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Ribonuclease A ist eine Endoribonuklease, die einzelsträngige RNA nach Pyrimidin-Nukleotiden spaltet. Sie greift am 3′-Phosphatende an. Ribonukleasen hydrolysieren die DNA nicht, da die DNA keine 2′-OH-Gruppen enthält, die für die Bildung zyklischer Zwischenprodukte unerlässlich sind. RNase kann auch RNA aus Proteinproben hydrolysieren. RNase A kann durch Alkylierung des His12 und His119 gehemmt und durch Kalium- und Natriumsalze aktiviert werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere stabile Ribonuklease A, RNase A eignet sich für die Entfernung von RNA, die RNA-Sequenzierung und die Aufreinigunn von DNA.
Angaben zur Herstellung
Ausgesalzen und chromatographisch gereinigt.
Hinweis zur Analyse
Proteinbestimmung nach E.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Inhibitor
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J Yu et al.
Cytometry, 14(4), 428-432 (1993-01-01)
DNA content by flow cytometry was assessed in 47 cases from a series of 130 patients with non-small cell lung carcinoma (NSCLC) given radiation therapy postoperatively. This was done in an attempt to identify which patients might benefit, or not
G Gill et al.
Chemical research in toxicology, 10(3), 302-309 (1997-03-01)
A model protein, ribonuclease A (bovine pancreas), was examined for its ability to coordinate Ni2+ and promote selective oxidation. In the presence of a peracid such as monopersulfate, HSO5-, nickel induced the monomeric RNase A to form dimers, trimers, tetramers
E S Jenuwine et al.
Analytical biochemistry, 242(2), 228-233 (1996-11-15)
Quantitative zonal DNA affinity chromatography may be used to determine accurate equilibrium constants for the binding of proteins nonspecifically to DNA. Zonal quantitative affinity chromatography has not previously been applied to the determination of binding constants of proteins to DNA
S B delCardayré et al.
Protein engineering, 8(3), 261-273 (1995-03-01)
Bovine pancreatic ribonuclease A (RNase A) has been the object of much landmark work in biological chemistry. Yet the application of the techniques of protein engineering to RNase A has been limited by problems inherent in the isolation and heterologous
Ricardo C de Abreu et al.
Journal of extracellular vesicles, 10(10), e12111-e12111 (2021-08-12)
Small extracellular vesicles (sEVs), through their natural ability to interact with biological membranes and exploit endogenous processing pathways to convey biological information, are quintessential for the delivery of therapeutically relevant compounds, such as microRNAs (miRNAs) and proteins. Here, we used