R0635
Retinylacetat – wasserlöslich
BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Retinylacetat, Retinolacetat, Vitamin A-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
white to light yellow
mp (Schmelzpunkt)
57-58 °C
Löslichkeit
H2O: 400 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
InChIKey
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Alternative Formulierung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable