Wichtige Dokumente
P6621
Phospholipase C aus Bacillus cereus
≥200 units/mg protein
Synonym(e):
Lecithinase C, Lipophosphodiesterase I, PC-PLC
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥200 units/mg protein
Mol-Gew.
23-27 kDa by SDS-PAGE
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Löslichkeit
H2O: soluble 1.0 mg/mL, faintly hazy to hazy
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Bacillus cereus ATCC 10987 ... plC(2749087)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable