Wichtige Dokumente
P6534
Phospholipase A2 aus Schweinepankreas
ammonium sulfate suspension, ≥600 units/mg protein
Synonym(e):
Lecithinase A, PLA2
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
ammonium sulfate suspension
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥600 units/mg protein
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
pig ... PLA2G1B(445525)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Inhibitor
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable