Merck
M4439
Sigma-Aldrich
Anti-c-Myc-Antikörper, monoklonaler Antikörper der Maus in Maus hergestellte Antikörper
clone 9E10, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-c-Myc
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.56
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9E10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
62 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:5000 using c-myc tagged fusion protein
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... MYC(4609)
Allgemeine Beschreibung
Der monoklonale Maus-Anti-c-MYC-Antikörper erkennt ein Epitop in einer Sequenz (EQKLISEEDL) des Produkts des menschlichen c-Myc-Onkogens.
c-Myc (Homolog zum aviären viralen v-Myc Myelozytomatose-Onkogen) ist ein Transkriptionsfaktor, der durch das MYC-Gen codiert wird. Er wurde erstmals als Homolog eines aviären retroviralen Onkogens beschrieben. Er gehört zur Familie der Transkriptionsfaktoren, die durch Basic Region Helix-Loop-Helix/Leucin-Zipper-Motive gekennzeichnet sind. Zusammen mit N-Myc und L-Myc bildet er die Familie der MYC-Proto-Onkogene. Er bildet mit MAX ein Heterodimer, das an das E-box-/CACGTG-Sequenz-Motiv von DNA bindet. Dieses Gen ist auf dem humanen Chromosom 8q24 lokalisiert.
Immunogen
Synthetisches Peptid des menschlichen p62c-Myc-Proteins.
Anwendung
Der in Mäusen produzierte monoklonale Anti-c-Myc-Antikörper ist geeignet für Immunpräzipitation, Immunblotting, ELISA, Immunfluoreszenz, Microarray und Elektronenmikroskopie. Er wurde auch für ChIP (Chromatin-Immunpräzipitation) verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Das Homolog zum aviären v-Myc Myelozytomatose-Onkogen gehört zur MYC-Familie. Bei Überexpression können diese Proteine DNA-Doppelstrangbrüche (DSBs) und Genominstabilität zur Folge haben. Dieser Transkriptionsfaktor MYC unterstützt die Regulierung langer, nicht-codierender RNAs (lncRNAs) und wird mit der Vermehrung von Krebszellen und der Tumorentstehung in Verbindung gebracht. Seine Überexpression wird auch mit verschiedenen Krebsarten in Verbindung gebracht, insbesondere von B-Zell-Lymphomen. Die verstärkte Expression von c-MYC beeinträchtigt die Fähigkeit von B-Zell-Lymphomen, den CD4+ T-Zellen funktionell Ags/Peptide zu präsentieren. Dieses Protein hat an mehreren kritischen Kontrollpunkten der Ag-Präsentation eine suppressive Wirkung. Es wird mit dem Burkitt-Lymphom und einer Gruppe von diffusen großzelligen B-Zell-Lymphomen (DLBCL) in Verbindung gebracht.
Physikalische Form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Angaben zur Herstellung
Arbeitsverdünnung: 1:5000
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mirjana Macvanin et al.
Journal of bacteriology, 194(22), 6046-6055 (2012-09-04)
Some unidentified RNA molecules, together with the nucleoid protein HU, were suggested to be involved in the nucleoid structure of Escherichia coli. HU is a conserved protein known for its role in binding to DNA and maintaining negative supercoils in
Susanna Ambrosio et al.
Mutation research, 774, 6-13 (2015-03-17)
Although it is established that when overexpressed, the MYC family proteins can cause DNA double-stand breaks (DSBs) and genome instability, the mechanisms involved remain unclear. MYC induced genetic instability may result from increased DNA damage and/or reduced DNA repair. Here
Željka Škunca et al.
Acta medica Croatica : casopis Hravatske akademije medicinskih znanosti, 68(3), 299-305 (2015-05-29)
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is classified as lymphoma and various entities using the gene expression of proteins are classified into three groups. The aim of this study was to clarify the clinical, biological, immunophenotypic and cytogenetic features of DLBCL
Taewan Kim et al.
Journal of the National Cancer Institute, 107(4), doi:10-doi:10 (2015-02-11)
The functions of long noncoding RNAs (lncRNAs) have been identified in several cancers, but the roles of lncRNAs in colorectal cancer (CRC) are less well understood. The transcription factor MYC is known to regulate lncRNAs and has been implicated in
Marta G Del Barrio et al.
Development (Cambridge, England), 134(19), 3427-3436 (2007-08-31)
In the developing central nervous system, cellular diversity depends in part on organising signals that establish regionally restricted progenitor domains, each of which produces distinct types of differentiated neurons. However, the mechanisms of neuronal subtype specification within each progenitor domain