Wichtige Dokumente
F2047
Anti-c-Myc
clone 9E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-c-Myc
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9E10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Lagerbedingungen
protect from light
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
5 μg/mL (suitable for immunoflourescence)
Methode(n)
immunocytochemistry: 5.0 μg/mL using mammalian cells transfected with c-Myc tagged fusion protein, fixed with paraformaldehyde.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYC(4609)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable