Wichtige Dokumente
M0876
L-Methioninsulfon
≥98% (TLC)
Synonym(e):
L-2-Amino-4-(methylsulfonyl)-buttersäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
L-Methioninsulfon,
Assay
≥98% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
275 °C
Anwendung(en)
detection
peptide synthesis
SMILES String
CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChIKey
UCUNFLYVYCGDHP-BYPYZUCNSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Ggt1(116568)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..