Merck
270881
Sigma-Aldrich
L-Cysteinsulfinsäure Monohydrat
99%
Synonym(e):
3-Sulfino-L-alanin
About This Item
Lineare Formel:
HO2SCH2CH(NH2)CO2H·H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +24°, c = 1 in 1 M HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
163 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]O[H].N[C@@H](CS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO4S.H2O/c4-2(3(5)6)1-9(7)8;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t2-;/m0./s1
InChIKey
YQIXTMZYGQXTCZ-DKWTVANSSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1