Wichtige Dokumente
H8892
Heparin-disaccharid I-H Natriumsalz
Synonym(e):
α-ΔUA-2S-[1→4]-GlcN-6S
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
~99% (HPLC)
Form
solid
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white to faint yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].N[C@H]1C(O)O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@@H](O[C@@H]2OC(=C[C@H](O)[C@H]2OS([O-])(=O)=O)C([O-])=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H19NO16S2.3Na/c13-6-7(15)9(5(26-11(6)18)2-25-30(19,20)21)28-12-8(29-31(22,23)24)3(14)1-4(27-12)10(16)17;;;/h1,3,5-9,11-12,14-15,18H,2,13H2,(H,16,17)(H,19,20,21)(H,22,23,24);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5+,6+,7+,8+,9+,11?,12-;;;/m0.../s1
InChIKey
WHYGSGRAJJCXLY-LXROVJCJSA-K
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?