I2636
IgA aus human colostrum
reagent grade, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Human-IgA
About This Item
Empfohlene Produkte
Konjugat
unconjugated
Qualitätsniveau
Qualität
reagent grade
Form
buffered aqueous solution
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable