Wichtige Dokumente
A0295
Anti-Human-IgA−Peroxidase (α-kettenspezifisch) in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Goat Anti-Human IgA (α-chain specific)−HRP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
4-11 mg/mL
Methode(n)
direct ELISA: 1:50,000
dot blot: 1:80,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
western blot: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- Enzymimmunoassays (ELISA) in einer Verdünnung von 1:3.000 und 1: 1.600
- Gewebe-Anti-Transglutaminase-Antikörper-Assay (tTG-Assay) in einer Verdünnung von 1:1.000
- Dot-Blot: Eine Mindestarbeitsverdünnung von 1:80.000 wurde in einem direkten Chemilumineszenz-Assay unter Verwendung von 10 ng humanem IgA/Dot ermittelt. Als Substrat wurde Luminol mit einem Verstärker verwendet.
- Immunhistologie unter Verwendung von formalinfixierten Paraffinschnitten in einer Verdünnung von 1:100
- Transzytosetest für dimeres IgA (D-IgA)
- Western Blot
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)