Merck
S5393
Sigma-Aldrich
Serum ohne IgA/IgM/IgG human
lyophilized powder
Synonym(e):
Depleted Serum
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Form
lyophilized powder
Enthält
15 mM sodium azide
Verpackung
vial of 0.5 mL
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Serum ist der flüssige Bestandteil von Blut und umfasst Proteine, Immunglobulin und Elektrolyten. Bei Immobilisierung auf einer festen Matrix kann das Produkt zur selektiven Entfernung kontaminierender Antikörper verwendet werden. Dieses Produkt kann auch in Anti-PA-IgG-Messungen (PA = protektives Antigen) mithilfe PA-gekoppelter Mikrosphären eingesetzt werden. Humanserum mit Mangel an IgG, IgA und IgM kann spezifisch mit Anti-Human-Vollserum reagieren, zeigt aber keine Reaktivität mit Anti-Human-IgG, -IgA oder -IgM.
Anwendung
Humanserum ohne IgA, IgM und IgG wird als Kontrollserum bei der Immunelektrophorese und Immundiffusion sowie im enzymgekoppelten Immunadsorptionstest eingesetzt. Es wird auch wie folgt verwendet:
  • als Kontrollserum zur Bewertung der Neuraminidase-Inhibition
  • im Mikroneutralisationstest
  • im Einzelradial-Hämolyse(SRH)-Wiederholbarkeitstest
Menge
Jedes Fläschchen enthält mindestens 25 mg Protein
Rekonstituierung
Mit 0,5 mL entionisiertem Wasser rekonstituieren.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, u. a. unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Raymond E Biagini et al.
Clinical and diagnostic laboratory immunology, 10(5), 744-750 (2003-09-11)
We describe a fluorescent covalent microsphere immunoassay (FCMIA) method for the simultaneous (multiplexed) measurement of immunoglobulin G (IgG) antibodies to 23 pneumococcal capsular polysaccharide (PnPS) serotypes present in the pneumococcal polysaccharide vaccine (PPV23) licensed by the Food and Drug Administration
Karina Jawinski et al.
Frontiers in immunology, 10, 2661-2661 (2019-12-05)
Current influenza vaccines manufactured using eggs have considerable limitations, both in terms of scale up production and the potential impact passaging through eggs can have on the antigenicity of the vaccine virus strains. Alternative methods of manufacture are required, particularly
Fabrizio Biuso et al.
Influenza and other respiratory viruses, 13(5), 504-516 (2019-08-15)
Formulation of neuraminidase (NA) within influenza vaccines is gaining importance in light of recent human studies. The enzyme-linked lectin assay (ELLA) is considered a reliable assay to evaluate human anti-NA antibodies. To overcome interference by hemagglutinin (HA)-specific antibodies and detect
Thorunn A Olafsdottir et al.
Frontiers in immunology, 8, 1872-1872 (2018-01-24)
Influenza vaccination remains the best strategy for the prevention of influenza virus-related disease and reduction of disease severity and mortality. However, there is large individual variation in influenza vaccine responses. In this study, we investigated the effects of gender, age
Age and influenza-specific pre-vaccination antibodies strongly affect influenza vaccine responses in the Icelandic population whereas disease and medication have small effects
Olafsdottir TA, et al.
Frontiers in Immunology, 8, 1872-1872 (2018)