Wichtige Dokumente
H9538
HNE-DMA
hexane solution, ≥85% (GC)
Synonym(e):
(E)-4-Hydroxynonenal-dimethylacetal, 4-HNE-DMA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥85% (GC)
Form
hexane solution
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCC(O)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C11H22O3/c1-4-5-6-7-10(12)8-9-11(13-2)14-3/h8-12H,4-7H2,1-3H3/b9-8+
InChIKey
ATGIHMSJAARJTF-CMDGGOBGSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-26 °C - closed cup