Merck
L8918
Sigma-Aldrich
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-MAP1 Leichtkette 3 Protein 1, Anti-MAP1A/1B Leichtkette 3A, Anti-MAP1A/1BLC3, Anti-MAP1A/MAP1B LC3A, Anti-MAP1ALC3, Anti-MAP1BLC3, Anti-MAP1LC3A, Anti-MAP1LC3B, Anti-Mikrotubulus-assoziierte Proteine 1A/1B Leichtkette 3, Anti-Mikrotubulus-assoziiertes Protein 1 Leichtkette 3 alpha, Anti-Mikrotubulus-assoziiertes Protein 1 Leichtkette 3 beta
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Anti-LC3 in Kaninchen hergestellte Antikörper, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 16-18 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using extracts of human U87 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Das Gen LC3, auch als MAP1LC3A (mikrotubulus-assoziiertes Protein 1 Leichtkette 3 α) bezeichnet, ist ein Homolog des Gens Apg8p, das für die Autophagie in Hefe erforderlich ist. Die nach der Verarbeitung zytosolische Form wird an die Membranen der Autophagosomen lokalisiert. Das Gen ist auf dem humanen Chromosom 20q11.22 lokalisiert. LC3 liegt in Zellen als zytoplasmisches LC3-I (18 kDa) bzw. LC3-II (16 kDa) vor.
Immunogen
Über einen C-terminalen Cysteinrest an KLH konjugiertes synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren von humanem LC3A Isoform A. Die entsprechende Sequenz ist bei Ratten und Mäusen identisch.
Anwendung
Anwendungen, in denen dieser Antikörper erfolgreich eingesetzt wurde, sowie die zugehörigen „Peer Reviewed“-Publikationen sind nachstehend aufgeführt.
Immunfluoreszenz (3 Veröffentlichungen)
Immunhistochemie (1 Veröffentlichung)
Western-Blot-Analyse (21 Veröffentlichungen)
Der Anti-LC3-Antikörper vom Kaninchen wird verwendet in:
  • Western Blots[1][2][3]
  • Immunfluoreszenz[4]
  • Immunhistochemie[5]
  • Filterretardierungs-Tests
  • Immunzytochemie[6]
Biochem./physiol. Wirkung
Das Gen MAP1LC3A (mikrotubulus-assoziiertes Protein 1 Leichtkette 3 α) codiert ein Protein, das als Autophagosomenmarker dient. Wie festgestellt wurde, wird es im Gehirn von Personen, die an der Nasu-Hakola-Krankheit leiden, auf überlebenden Oligodendrozyten exprimiert und ist möglicherweise an der Induktion von Oligodendrogliopathie beteiligt.
Physikalische Form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Für regelmäßige Verwendung bei 2–8 °C bis zu 1 Monat aufbewahren. Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eintritt, ist die Lösung vor Gebrauch durch Zentrifugieren zu klären. Nicht verwendete Arbeitsverdünnungen sollten nach 12 Stunden verworfen werden.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
LC3, an autophagosome marker, is expressed on oligodendrocytes in Nasu-Hakola disease brains.
Satoh J
Orphanet Journal of Rare Diseases, 9 (2014)
Peng Yin et al.
PloS one, 10(12), e0143922-e0143922 (2015-12-05)
We investigated the mechanisms underlying damage to rat small intestine in heat- and shake-induced stress. Eighteen Sprague-Dawley rats were randomly divided into a control group and a 3-day stressed group treated 2 h daily for 3 days on a rotary
TRIAD1 Is a Novel Transcriptional Target of p53 and Regulates Nutlin-3a-Induced Cell Death.
Lee J
Journal of Cellular Biochemistry (2016)
Benoît Renvoisé et al.
Annals of clinical and translational neurology, 1(6), 379-389 (2014-07-08)
Hereditary spastic paraplegias (HSPs) are among the most genetically diverse inherited neurological disorders, with over 70 disease loci identified (SPG1-71) to date. SPG15 and SPG11 are clinically similar, autosomal recessive disorders characterized by progressive spastic paraplegia along with thin corpus
Lan Gui et al.
Experimental and therapeutic medicine, 11(6), 2233-2239 (2016-06-11)
Hypoxia frequently accompanies such vascular disorders as atherosclerosis, thrombosis and ischemia/reperfusion injury. Myocardial ischemia/reperfusion, in particular, is a major contributor to cardiomyocyte impairment. Autophagy is a dynamic, self-catabolic process that has been implicated in a wide range of physiological processes