Wichtige Dokumente
393204
Sigma-Aldrich
4-Hydroxynonenal
≥98% (HPLC), liquid, lipid peroxidation marker, Calbiochem®
Synonym(e):
4-Hydroxynonenal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.22
UNSPSC-Code:
12352114
NACRES:
NA.77
product name
4-Hydroxynonenal, 4-Hydroxynonenal, CAS 75899-68-2, is a major aldehyde product formed by peroxidation of ω-6-unsaturated fatty acids that is regarded as a specific marker of lipid peroxidation.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
ethanol: 10 mg/mL
Lagertemp.
−70°C
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-6-9(11)7-5-8-10/h5,7-9,11H,2-4,6H2,1H3/b7-5+
InChIKey
JVJFIQYAHPMBBX-FNORWQNLSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Hydroxynonenal, CAS-Nr. 75899-68-2, ist ein Hauptprodukt von Aldehyden, das durch die Peroxidation von ungesättigten ω;-6-Fettsäuren gebildet und als spezifischer Marker der Lipidperoxidation erachtet wird.
Ein Hauptprodukt von Aldehyden, das durch die Peroxidation von ungesättigten ω;-6-Fettsäuren gebildet und als spezifischer Marker der Lipidperoxidation erachtet wird. Hemmt die Proliferation und induziert die Differenzierung von menschlichen HL-60-Leukämiezellen. Darüber hinaus induziert es den Zelltod in Alveolarmakrophagen der Maus. Ein Inhibitor der State-3-Atmung auf mikromolarer Ebene, was zu einem transienten Anstieg von zytosolischem Ca2+ führt. Hemmt die Na+-K+-ATPase-Aktivität (IC50 = 120 µ;M) irreversibel.
Ein Hauptprodukt von Aldehyden, das durch die Peroxidation von ungesättigten ω;-6-Fettsäuren gebildet und als spezifischer Marker der Lipidperoxidation erachtet wird. Hemmt die Proliferation und induziert die Differenzierung von menschlichen HL-60-Leukämiezellen. Darüber hinaus induziert es den Zelltod in Alveolarmakrophagen und PC12-Zellen der Maus. Ein Inhibitor der State-3-Atmung auf mikromolarer Ebene. Führt zu einem transienten Anstieg von zytosolischem Ca2+ und hemmt die Na+-, K+-ATPase-Aktivität (IC50 = 120 µ;M) irreversibel. Fungiert als reversibler Inhibitor der c-Jun N-terminalen Kinase (JNK).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Na+-, K+-ATPase-Aktivität
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Ziel-IC50: 120 µ;M gegen die Na+-, K+-ATPase-Aktivität
Warnhinweis
Toxizität: Entzündbar (J)
Physikalische Form
Wird in einer Konzentration von 10 mg/ml in Ethanol geliefert.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Soh, Y., et al. 2000. Mol. Pharmacol.58, 535.
Carini, R., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun.218, 772.
Li, L., et al. 1996. Toxicol.Appl. Pharmacol.139, 135.
Siems, W.G., et al. 1996. Free Radic. Res.20, 215.
Ullrich, O., et al. 1996. Free Radic. Res.24, 421.
van Kuijk, F.J., et al. 1995. Anal. Biochem. 224, 420.
Esterbauer, H., et al. 1991. Free Radic. Biol. Med.11, 81.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Miriam Hernández-Morales et al.
Cell reports, 30(10), 3250-3260 (2020-03-12)
One approach to magnetogenetics uses radiofrequency (RF) waves to activate transient receptor potential channels (TRPV1 and TRPV4) that are coupled to cellular ferritins. The mechanisms underlying this effect are unclear and controversial. Theoretical calculations suggest that the heat produced by
Jakob Morgenstern et al.
STAR protocols, 1(3), 100206-100206 (2020-12-31)
Aldo-keto reductases (AKRs) are responsible for the detoxification of harmful aldehydes. Due to the large number of isotypes, the physiological relevance of AKRs cannot be obtained using mRNA or protein quantification, but only through the use of enzymatic assays to