Wichtige Dokumente
G8918
Anti-GRP78/BiP (GL-19) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-78-kDa Glucose-Regulated Protein, Anti-Immunoglobulin Heavy Chain Binding Protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 78 kDa
Speziesreaktivität
mouse, hamster, human
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunocytochemistry: 1:1,000 using mouse fibroblasts NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:3,000 using human epitheloid carcinoma HeLa whole cell extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSPA5(3309)
mouse ... Hspa5(14828)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- western blotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable