Merck
IL038
Sigma-Aldrich
Interleukin-1β-Protein, rekombinant human
The recombinant human Interleukin-1beta protein (or IL-1beta protein) is a potent immuno-modulator which mediates a wide range of immune & inflammatory responses including the activation of B & T-cells.
Synonym(e):
IL-1beta
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Spezifische Aktivität
>1 x 10e9 U/mg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 ng/μg endotoxin (of human IL-1beta; 1EU/μg)
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Interleukin-1-Beta (IL-1-Beta) ist ein wirksamer Immunmodulator, der ein breites Spektrum von Immun- und Entzündungsreaktionen einschließlich der Aktivierung von B- und T-Zellen vermittelt. Humanes IL-1-Beta ist ein 17,3-kDa-Protein, das 153 Aminosäurereste enthält.
Anwendung
Bei den meisten In-vitro-Anwendungen übt humanes IL-1-Beta seine biologische Aktivität bei einer Konzentration im Bereich von 0,1 bis 10,0 ng/ml aus. Die reagierenden Zellen sind (unvollständige Liste): Leukozyten.
Physikalische Form
Steril gefiltert und lyophilisiert aus 10 mM Tris, pH 8,2 ohne Konservierungsstoffe.
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte humane IL-1-Beta ist zwar bei Raumtemperatur stabil, wird aber am besten trocken bei -20 °C gelagert. Nach kurzem Schleudern in Wasser auf eine Konzentration von 0,1–1,0 mg/ml rekonstituieren. Diese Lösung kann mit Wasser in anderen gepufferten Lösungen verdünnt werden. Rekonstituiertes humanes IL-1-Beta sollte in unverdünnten Aliquoten bei -20 °C bis zu sechs Monate gelagert werden.
Hinweis zur Analyse
Spezifische Aktivität: Humanes IL-1-Beta von Chemicon ist im Vergleich zu Standards vollständig biologisch aktiv. Die ED(50), bestimmt durch die dosisabhängige Stimulation der Proliferation von murinen D10S-Zellen, beträgt < 0,001 ng/ml.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Byounghoon Brian Hwang et al.
Communications biology, 3, 8-8 (2020-01-08)
Monitoring cellular signaling events can help better understand cell behavior in health and disease. Traditional immunoassays to study proteins involved in signaling can be tedious, require multiple steps, and are not easily adaptable to high throughput screening (HTS). Here, we
Monika E Czerwińska et al.
Plants (Basel, Switzerland), 10(11) (2021-11-28)
Fruits of Cornus mas and Cornus officinalis are representative plant materials traditionally used in Europe and Asia, respectively, in the treatment of diabetes and diabetes-related complications, which are often mediated by pathogenic inflammatory agents. Additionally, due to the fact of
Osteoarthritic chondrocytes undergo a glycolysis-related metabolic switch upon exposure to IL-1b or TNF.
Defois, et al.
Cell communication and signaling : CCS, 21, 137-137 (2023)
Lijun Zhu et al.
Cells, 11(10) (2022-05-29)
Toxoplasma gondii is a common opportunistic protozoan pathogen that can parasitize the karyocytes of humans and virtually all other warm-blooded animals. In the host's innate immune response to T. gondii infection, inflammasomes can mediate the maturation of pro-IL-1β and pro-IL-18
Rojo A Ratsimandresy et al.
Nature communications, 8, 15556-15556 (2017-06-06)
Inflammasomes are protein platforms linking recognition of microbe, pathogen-associated and damage-associated molecular patterns by cytosolic sensory proteins to caspase-1 activation. Caspase-1 promotes pyroptotic cell death and the maturation and secretion of interleukin (IL)-1β and IL-18, which trigger inflammatory responses to