Wichtige Dokumente
G4045
Anti-GRP75 (SQ-15) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Glucose Regulated Protein 75, Anti-Mitochondrial Hsp70, Anti-Mortalin, Anti-Peptide Binding Protein 74
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 75 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, canine
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using whole cell extracts of HeLa, MDCK, and NIH3T3 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Hspa9(15526)
rat ... Hspa9(291671)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunofluorescence
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable