Wichtige Dokumente
G7295
Anti-GM130 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-GM130 (Golgi Matrix Protein of 130 kDa), Anti-Golgi Autoantigen, Anti-Golgi Matrix Protein GM 130
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~130 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using Hela and 3T3 cell extracts.
indirect immunofluorescence: 0.2-0.4 μg/mL using rat NRK cells
western blot (chemiluminescent): 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of rat NRK cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GOLGA2(2801)
mouse ... Golga2(99412)
rat ... Golga2(64528)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- indirect immunofluorescence
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable